Learn More
Greiner Bio-One Puntale per micropipetta in polipropilene
Per un pipettaggio preciso dei volumi liquidi più piccoli in assoluto. I puntali per micropipette in polipropilene Greiner Bio-One™ sono caratterizzati da un volume morto ridotto grazie alle dimensioni compatte.
Marca: Greiner Bio-One 771290
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18900kg
Descrizione
- Manufactured from high-grade polypropylene for optimum performance and fit
- High breaking strength, dimensionally stable
- Heat resistant to +140°C
- Free of heavy metals
- Available in bulk pacaging or convenient rack
- Conform to ISO 9001 standard
Specifica
0.5 - 10 μl | |
Incolore | |
P10 standard | |
Gilson™ Pipetman™ U10, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |
Non sterile | |
Sì | |
5000/Pack | |
Polipropilene |