Learn More
Kartell™ Rack per provette per microcentrifuga in polipropilene
A due livelli con apertura a scatto per una facile pulizia e impilaggio, anche quando carichi, per un ingombro ridotto in laboratorio. I rack per provette da microcentrifuga in polipropilene Kartell™ forniscono una soluzione duratura e pratica per lo stoccaggio di provette.
Marca: Kartell™ 0056310
158.77 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.05600kg
Descrizione
Designed with two tiers that snap open for easy cleaning and stack, even when loaded, to save space in the lab. Kartell™ Polypropylene Microcentrifuge Tube Racks provide a durable and practical solution for tube storage.
- Top diameter: 10.8mm, Bottom diameter: 7.7mm
- Two tiered space saving design, stackable, even when loaded, snap open for easy cleaning
- Autoclavable
- Ideal for dry bench top use, wet use in water baths or in freezers
- Multicolor availability, alphanumeric grid reference, and purpose designed label spaces on each side deliver a premier sample identification system
- Accommodates 100 x 1.5mL tubes with closed caps or without caps and 50 x 1.5mL tubes with caps open
Specifica
Rack per provette per microcentrifuga | |
Red | |
Polypropylene | |
Usato a secco, in bagni termostatici o in congelatori |
Sì | |
100 provette | |
Sì | |
109.5 x 263 x 45 mm |