Learn More
Kartell™ Puntali gialli per micropipette Kartell Gilson
Elevata chiarezza e ottime proprietà idrorepellenti per mantenere al minimo la ritenzione del campione nel puntale. I puntali per micropipette in polipropilene Kartell™ offrono un centraggio preciso dell'orifizio all'estremità del puntale per garantire un'erogazione accurata del campione.
Marca: Kartell™ 0098400
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54000kg
Descrizione
- Cadmium-free polypropylene construction provides high clarity and water-repellent properties
- Specially designed for Kartell automatic pipets, but deliver excellent results with most available micropipet brands
- Autoclavable to 121°C for 20 minutes
- Precision delivery of sample, minimal sample retention with tip
- Packaging selection satisfies a variety of needs:
- bulk bag
- packed in racks
- refills for reloading racks
Specifica
Da 1000 a 5000 μl | |
Sì | |
Bulk | |
Gilson™ Pipetman™, Nichiryo™, Kartell Pipette, Socorex™ Pipette |
Blu chiaro | |
CE, IVD | |
Puntali per micropipette | |
Polipropilene |