Learn More
Kartell™ Puntali gialli per micropipette Kartell Gilson
Elevata chiarezza e ottime proprietà idrorepellenti per mantenere al minimo la ritenzione del campione nel puntale. I puntali per micropipette in polipropilene Kartell™ offrono un centraggio preciso dell'orifizio all'estremità del puntale per garantire un'erogazione accurata del campione.
Marca: Kartell™ 0964300
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Cadmium-free polypropylene construction provides high clarity and water-repellent properties
- Specially designed for Kartell automatic pipets, but deliver excellent results with most available micropipet brands
- Autoclavable to 121°C for 20 minutes
- Precision delivery of sample, minimal sample retention with tip
- Packaging selection satisfies a variety of needs:
- bulk bag
- packed in racks
- refills for reloading racks
Specifica
5 - 200 μl | |
Sì | |
Rack | |
Kartell™ Pipettor, Eppendorf Pipetter, Sartorius™ Biohit™ Pipettor, Oxford™, Hamilton™ Pipettor |
Trasparente | |
Omologazione CE IVD | |
Punte micro | |
Polipropilene |