Learn More
Brady™ Polypropylene Microtag Inserts
Polypropylene Microtag Inserts for electrical labelling, inspection tagging, safety identification.
Marca:  Brady™ 832009
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 15213008
  • 26.10€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Inserts only
Specifica
Specifica
20 Pk.
White on Green
Next Inspection Due Date
1.85 in.
0.5 mm
14°F to +194°F
30 mm
Scafftag Inspection Tag Inserts
Insert
Polypropylene
Inspection tagging, Electrical labelling, Safety Identification
47 mm
-10°C to +90°C
1.18 in.
30 x 47 mm