Learn More
Fisherbrand™ Puntale per pipetta naturale in polipropilene
Per un pipettaggio semplice e sicuro anche con le applicazioni più delicate. I puntali per pipette Fisherbrand™ in polipropilene naturale sono perfetti per pipette manuali o elettroniche, mono o multicanale.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70200kg
Codice prodotto. 11587452
  • 11.10€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of high quality polypropylene
  • Tight fit due to the precisely fitting cone
  • Optimal handling due to the stable shape
  • Autoclavable
  • Guaranteed dust-free due to special ionization treatment
  • Available pre-sterilized or non-sterile
  • Excellent transparency due to high quality surfaces
  • Minimal residual wetting due to controlled quality of raw materials
  • Excellent volume accuracy due to precise tip orifice
  • Practice-oriented tip volumes
  • Aeroject™ tips with special filters made of hydrophobic PE-HD as
  • Aerosol barrier and for protection against contamination
  • Suitable for all commonly used pipet types
Specifica
Specifica
200 - 1000 μl
Naturale
Autoclavable
Polipropilene