Learn More
Brady™ Polypropylene Operating Tool
Polypropylene Operating Tool which opens and locks the Pro-Lock II™ Cable Lockout Device.
11.70€
Specifica
Product Type | Operating Tool |
---|---|
Dimensioni (L x P) | 26 x 152 mm |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11771975
|
Brady™
225207 |
Green |
11.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11761975
|
Brady™
225206 |
Red |
11.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11781975
|
Brady™
225208 |
Yellow |
11.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Operating tool which opens and locks the Pro-Lock II™ Cable Lockout Device.
Specifica
Operating Tool | |
26 x 152 mm | |
1 Ea. |