Learn More
Fisherbrand™ Rack ribaltabile da 96 pozzetti in polipropilene
Capovolgere il rack per conservare microprovette di dimensioni diverse. I rack per provette Fisherbrand™, reversibili, da 96 pozzetti consentono di conservare 96 microprovette per lato, da 0.5 ml o da 1.5 – 2.0 ml. Le linguette laterali facili da impugnare consentono di bloccare in posizione i coperchi a scatto. Realizzati in polipropilene robusto ed autoclavabile in giallo chiaro, per aggiungere un po' di colore al laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
43.58 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.03400kg
Descrizione
- Made of polypropylene
- Standard 8 x 12 array
- Tabs on each end of rack snap lid into place
- 0.5 mL wells separated by molded-in grid lines, making them easier to see
- Raised rings around the 1.5 to 2.0 mL wells make tubes easier to remove
- Autoclavable
Specifica
2-in-1 Microcentrifuge Tube Rack | |
Yes | |
8 x 12 | |
Pink | |
Polypropylene | |
Rectangular | |
Yes | |
Sample handling and storage | |
5 Pk. | |
9.6 in. | |
4.7 in. | |
2 in. |
Raised Rings, Lids | |
96-Well Reversible Tube Rack | |
Autoclavable | |
Microtubes (0.5 mL), Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) | |
96 | |
None | |
Non-sterile | |
Microcentrifuge Tubes | |
24.4 cm | |
12 cm | |
5.1 cm |