Learn More
Fisherbrand™ Rack ribaltabile da 96 pozzetti in polipropilene
Capovolgere il rack per conservare microprovette di dimensioni diverse. I rack per provette Fisherbrand™, reversibili, da 96 pozzetti consentono di conservare 96 microprovette per lato, da 0.5 ml o da 1.5 – 2.0 ml. Le linguette laterali facili da impugnare consentono di bloccare in posizione i coperchi a scatto. Realizzati in polipropilene robusto ed autoclavabile in giallo chiaro, per aggiungere un po' di colore al laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
46.40 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.97100kg
Descrizione
- Made of polypropylene
- Standard 8 x 12 array
- Tabs on each end of rack snap lid into place
- 0.5 mL wells separated by molded-in grid lines, making them easier to see
- Raised rings around the 1.5 to 2.0 mL wells make tubes easier to remove
- Autoclavable
Specifica
Rack, microprovetta | |
Sì | |
Autoclavabile | |
Provette per microcentrifuga da 0,5 ml e 1,5/2 ml, Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) | |
96 per lato | |
None | |
Non-sterile | |
5/conf. | |
246 mm | |
121 mm | |
50 mm | |
11 mm/7,6 mm |
Anelli rialzati, coperchi | |
8 x 12 | |
Giallo | |
Polipropilene | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Sì | |
1.5 to 2 mL and 0.5 mL Centrifuge Tubes | |
246 x 121 x 50 mm | |
9.7 in. | |
4.8 in. | |
2 in. |