Learn More
Multiroir Controlec™ Vassoi per trasporto in plastica polipropilene
Marca: Multiroir Controlec™ AMBD4322
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Specifica
Vassoio di trasporto | |
Polipropilene | |
235 mm | |
198 mm | |
313 mm | |
1.6 kg |
Blu | |
299 mm | |
240 mm | |
409 mm | |
AMBD4322 |