Learn More
Multiroir™ Scatole per la conservazione in polipropilene
Store and transport items securely in high-capacity Multiroir™ Polypropylene Storage Boxes. The boxes have snap-on, tight-fitting lids and have no handles.
Marca:  Multiroir™ 18476
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11872702
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Translucent Polypropylene
  • Large capacity
  • Without handles
Specifica
Specifica
25 L
Polypropylene
Storage Box
550 x 390 x 160 mm
390 mm
160 mm
Translucent
Rectangle
1 Each
550 mm
390 mm
0.938 kg