Learn More
Kartell™ Connettori diritti rastremati in polipropilene
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. I connettori dritti rastremati Kartell™ si adattano a un'ampia gamma di tubi.
Marca: Kartell™ 7051500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00540kg
Descrizione
- Autoclavabili
- Per collegamento diretto di tubi di diametri diversi
- Marchio CE
- Approvazione IVD
Specifica
CE IVD | |
Sì | |
Confezione da 10 | |
Diritto |
14-16 mm | |
Polipropilene | |
Foro da 10.5 mm | |
Naturale |