Learn More
Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter
Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter facilitates the secure connection of pumps and discharge cocks to a variety of containers.
Marca:  Buerkle™ 0600-1013
28.68 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08850kg
Codice prodotto. 10522193
  • 31.60€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of polypropylene
  • Interchange the connections to different adapters
Specifica
Specifica
Thread Adapter
For 0600 Series Model Pumps
External: 64 mm (BSI); Internal: DIN 61
Yellow, Blue
Polypropylene
DIN 61
External Thread 64 mm (BSI), Internal Thread DIN61