Learn More
Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter
Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter facilitates the secure connection of pumps and discharge cocks to a variety of containers.
Marca:  Buerkle™ 0600-1006
22.63 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04210kg
Codice prodotto. 10668283
  • 24.95€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of polypropylene
  • Interchange the connections to different adapters
Specifica
Specifica
Thread Adapter
Pumps
External Thread Tri-Sure, Internal Thread 2 in. BSP
Polypropylene
External: Tri-Sure; Internal: 2 in. (BSP)
Orange