Learn More
Camlab™ Rack per provette in polipropilene
Marca:  Camlab™ RTP711096R
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28800kg
Codice prodotto. 11767586
  • dietro preventivo / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
Rack per provette
Tubes (0.5 and 2.0 mL)
96 and 48
1 ciascuno
Rosso
Polypropylene
Per provette per PCR e microcentrifuga
21 mm