Learn More
Camlab™ Rack per provette in polipropilene
Marca: Camlab™ RTP711096B
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Specifica
Rack per provette | |
Tubes (0.5 and 2.0 mL) | |
96 and 48 | |
1 ciascuno | |
21 mm |
Blue | |
Polypropylene | |
Per provette per PCR e microcentrifuga | |
68 mm |