Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette universali in polipropilene
Eliminate sample contamination and prevent sample loss with Fisherbrand™ Polypropylene Universal Pipette Tips. The polypropylene tips come in packs of 350.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.48600kg
Codice prodotto. 11877292
  • 109.19€ / pezzi 350
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sterile
  • Blue
  • For use with Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Bio-Hit, Handrop, Nichiryo and Socorex equipment
Specifica
Specifica
1000 μl
Blue
Puntali universali per pipette
Polypropylene
Sterile
Autoclavable
Gilson™ Pipetman™, Eppendorf Pipetter, Thermo Scientific™ Finnpipette™, Sartorius™ Biohit™ Pipettor, Handrop™, Nichiryo™, Socorex™ Pipettor