Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Universal Pipette Tips
Protect your samples, pipettes and results.by using Fisherbrand™ Polypropylene Universal Pipette Tips. These versatile tips will prevent cross-contamination.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54000kg
Codice prodotto. 12089987
  • 54.89€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene tip
  • Superior accuracy and precision
Specifica
Specifica
10000 μl
Sterile
Naturale