Learn More
Eppendorf™ Polypropylene V-Bottom 384 Well Microplate
Marca:  Eppendorf™ 0030625676
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.71000kg
Codice prodotto. 10136573
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
PCR clean
16 x 24
Gray, White Bottom, White Bottom
384
240/Pk.
Standard
Autoclavable
Polypropylene
Conical Bottom (V-well)