Learn More
Eppendorf™ Polypropylene V-Bottom 384 Well Microplate
Marca:  Eppendorf™ 0030621670
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.51000kg
Codice prodotto. 10349923
  • 915.00€ / pezzi 80
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
PCR clean
16 x 24
Gray, White Bottom, White Bottom
384
80/Pk.
Standard
Autoclavable
Polypropylene
Conical Bottom (V-well)