Learn More
Macherey-Nagel™ Polystyrene Divinylbenzene Chromabond LV-HR-X
Marca:  Macherey-Nagel™ 732131
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12851041
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
60 mg
45 or 85 μm
1 to 14
30 Pack
Chromabond LV-HR-X
Polystyrene Divinylbenzene
55 - 60 Å