Learn More
Cole-Parmer™ Polystyrene Trans-Boxes container
Marca:  Cole-Parmer™ 06816-12
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.60000kg
Codice prodotto. 15243338
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Snap Shut Cover
Material Handling
24 Pack
8.25 in.
4.5 in.
1.375 in.
Polystyrene
Storage Container
21 cm
11.4 cm
3.5 cm