Learn More
Bel-Art™ Dispositivi di recupero flessibili Spinbar™ in politetrafluoroetilene SP Scienceware™
Il dispositivo di recupero flessibile consente di recuperare le ancorette di agitazione magnetiche da contenitori e scarichi dei lavandini da laboratorio.
Marca: Bel-Art™ H37774-0121
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Descrizione
- Asta flessibile in Teflon™ con potente magnete Alnico rivestito in Teflon™
- Disponibile in quattro colori, due misure del magnete
- Asta bianca flessibile con lunghezza di 33 cm (13 pollici)
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Blu | |
Politetrafluoroetilene | |
33 mm |