Learn More
Bel-Art™ Dispositivi di recupero flessibili Spinbar™ in politetrafluoroetilene SP Scienceware™
Il dispositivo di recupero flessibile consente di recuperare le ancorette di agitazione magnetiche da contenitori e scarichi dei lavandini da laboratorio.
Marca: Bel-Art™ H37774-0010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03600kg
Descrizione
- Asta flessibile in Teflon™ con potente magnete Alnico rivestito in Teflon™
- Disponibile in quattro colori, due misure del magnete
- Asta bianca flessibile con lunghezza di 33 cm (13 pollici)
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
12.5 mm | |
0.5 pollici | |
Ancorette di recupero | |
Asta in Teflon con magnete in Alnico rivestito in Teflon | |
365 mm |
14.38 pollici | |
Ancorette magnetiche per il recupero da contenitori o non magnetiche per il recupero da lavandini e sifoni | |
Rosso | |
Ancorette per agitatore |