Learn More
Nitritex™ Polyurethane Tacky Mat
Keep dirt, dust and bacteria at bay in controlled laboratory environments with the Nitritex™ Polyurethane Tacky Mat.
Marca: Nitritex™ STB2645
143.56 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.67280kg
Descrizione
- Matting for use in controlled laboratory environments
- Rectangular
- Polyurethane
- White or blue
Specifica
26 x 45 in. | |
Blue | |
Polyurethane | |
ISO 9001:2015 |