Learn More
Kautex™ Contenitori con collo largo in cloruro di polivinile
Fill and clean these wide neck PVC containers with ease due to the roomy neck configuration. Supplied without closure.
Marca: Kautex™ 2000070596
49.33 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21983" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.10700kg
Descrizione
- Member of Series 310 container family
- Closure available separately
Specifica
Contenitori con collo largo | |
Chiusura, inserto in schiuma | |
Trasparente | |
Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione | |
480 | |
No |
71 mm | |
100 ml | |
31 mm | |
Cloruro di polivinile | |
Cassa da 480 | |
Quadrato |