Learn More
Bohlender™ Adattatori per agitatori POM Globe
Adattatori da utilizzare con centrifughe a velocità fino a 1,200 giri al minuto. Gli adattatori per agitatori Bohlender™ BOLA™ POM Globe offrono una buona resistenza meccanica e una trasmissione potente fino a 300 Ncm.
Marca:  Bohlender™ C398-08
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10044374
  • 133.56€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Forze centrifughe molto basse grazie al peso ridotto
  • Adatti a rotazioni sia in senso orario che antiorario (tranne per il modello con filettatura GL 10 che non prevede la rotazione in senso antiorario)
  • Nessuna risonanza
  • Montaggio semplice tramite i giunti a vite con anelli di serraggio
  • Perno (lunghezza 90mm) accorciabile dall'utente
  • Disallineamento massimo degli assi di 10mm
Specifica
Specifica
6.5 mm
190 mm
Agitatore per accoppiamento
Ideale per bilanciare il disallineamento dell'asse tra l'agitatore e l'albero dell'agitatore
Confezione da 1