Learn More
Haldenwanger™ Piastre essiccatore in porcellana
Codice prodotto. 10109200
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Product Code. 10109200
Brand: Haldenwanger™ L 119C/190
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Use these plates for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Desiccator Plates feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifications
Diametro (sistema metrico) esterno 190 mm
N. per confezione 1 ciascuno
Product Type Piastre essiccatore
Materiale Porcellana
Da utilizzare con (applicazione) Essiccatori precedenti.