Learn More
Haldenwanger™ Piastre essiccatore in porcellana
Codice prodotto. 10211291
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10211291
Marca: Haldenwanger™ 119C/140
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these plates for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Desiccator Plates feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 140 mm
N. per confezione 1 ciascuno
Product Type Piastre essiccatore
Materiale Porcellana