Learn More
Haldenwanger™ Piastre essiccatore in porcellana
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 280 mm |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Product Type | Piastre essiccatore |
| Materiale | Porcellana |