Learn More
Haldenwanger™ Piastre di incenerimento in porcellana
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Incinerating Dishes feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
7.95€ - 263.00€
Specifica
Materiale | Porcellana |
---|---|
Forma | Round |
Tipo | Piastra di incenerimento |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories |
Finitura interna | Smooth |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10110251
|
Haldenwanger™
33D/3 |
42 mm |
7.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10732622
|
Haldenwanger™
109/6A |
160 mm |
50.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10424681
|
Haldenwanger™
33/4 |
60 mm |
16.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10587911
|
Haldenwanger™
33/1 |
40 mm |
8.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15222179
|
Haldenwanger™
33D/2 |
37 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Porcellana | |
Piastra di incenerimento | |
Smooth |
Round | |
Laboratories |