Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Plate For Desiccators
Codice prodotto. p-7083520 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Desiccator (Dia.: 100mm)
Desiccator (Dia.: 150mm)
Desiccator (Dia.: 200mm)
Desiccator (Dia.: 250mm)
Desiccator (Dia.: 300mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15594645
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with desiccators
  • For use with desiccators
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 235 mm
Product Type Plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Desiccator (Dia.: 250mm)