missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Porcine IL-8/CXCL8 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications
251.00€ - 2390.00€
Specifica
| Antigene | CXCL8/IL-8 |
|---|---|
| Clone | 105105 |
| Diluizione | Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 1-6 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Neutralization, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18742318
![]() |
R&D Systems
MAB5351-SP |
25 μg |
251.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18734978
![]() |
R&D Systems
MAB5351-100 |
100 μg |
600.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18727759
![]() |
R&D Systems
MAB5351-500 |
500 μg |
2390.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CXCL8/IL-8 Monoclonal specifically detects CXCL8/IL-8 in Porcine samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).Specifica
| CXCL8/IL-8 | |
| Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 1-6 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Pig | |
| CAA43461 | |
| 3576 | |
| E. coli-derived recombinant porcine IL-8/CXCL8 Ala26-Gln104 Accession # CAA43461 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects porcine IL-8/CXCL8 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) CXCL1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/SDF-1 alpha , 12/SDF-1 beta , rhCXCL13, recombinant mouse CXCL1, 2, 6, 9, 10, 12/SDF-1 alpha , rmCXCL13, recombinant rat (rr) CXCL1, rrCXCL3/CINC2 alpha , or rr3/CINC-2 beta is observed. |
| 105105 | |
| Western Blot, Neutralization, ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| 3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP1, GCP-1TSG-1, IL8, interleukin 8, K60, LAI, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAP, MONAPGCP1, NAF, NAP1, NAP-1NAP1, NCF, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor, TCF, TSG1 | |
| IL8 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto