Learn More
Potassium chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium chloride |
Quantità | 25 g |
Formula lineare | KCl |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 74.55g/mol |
Percent Purity | 99 to 100.5% |
Grado | ACS Reagent |
Densità | 1.98g/mL at 25°C |
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.