Learn More
Potassium Chloride Electrolyte Solution, SI Analytics™
Codice prodotto. 10375151 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10375151
Marca: SI Analytics 285136956
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
SI Analytics™ Potassium Chloride Electrolyte Solution contains ions and molecules that have lost or gained electrons, making it electrically conductive.
  • Mixture, consisting of the following components: Water, potassium chloride
  • Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system
  • Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system
  • The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio DURAN™ Bottle
Odore Odorless
Pressione del vapore 23hPa
Densità 1.044g/cm3
Forma fisica Fluid
Concentrazione 1 mol/L
Colore Incolore
pH 7
Punto di fusione -3.2°C
Punti di ebollizione 102°C
Solubilità Miscible with water
Quantità 1000 mL