Learn More
Soluzione di cloruro di potassio, 3.5M
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- Mixture, consisting of the following components: Water, potassium chloride
- Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system
- Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
- Wash off residuals with water
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | −12.8°C |
| Punti di ebollizione | 107.2°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.15g/cm3 |
| Concentrazione | 3.5 M |
| pH | 7 |
| Quantità | 500 ml |
| Odore | Odorless |
| Sterilità | Sterile |
| Informazioni di solubilità | Fully miscible in water |