Learn More
Potassium Chloride, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium Chloride |
Quantità | 25 g |
Formula lineare | KCl |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 74.55g/mol |
Percent Purity | ≥99.99% (metals basis) |
Grado | TraceSELECT™ |
Densità | 1.98g/mL at 25°C |