Learn More
Potassium Dichromate solution, 0.0167M EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium dichromate solution |
Concentrazione | 0.0167M |
CAS | 7732-18-5 |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 1000 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium dichromate 0.0167M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004600
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H332-Nocivo se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .