Learn More
Potassium hexafluorophosphate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium hexafluorophosphate |
Punto di fusione | 575.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 1 kg |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min |
Formula lineare | KPF6 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 93g/L (25°C) |
Peso formulazione | 184.07 |
Percent Purity | 99% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium hexafluorophosphate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.