Learn More
Potassium hydroxide, ACS Reagent, pellets, ≥85%, Honeywell Fluka™
61.90 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium Hydroxide |
Formula lineare | KOH |
Numero UN | 1813 |
Quantità | 1 kg |
IUPAC Name | potassium;hydroxide |
Peso formulazione | 56.11g/mol |
Percent Purity | ≥85% |
Grado | ACS Reagent |
Pressione del vapore | 1mmHg (719°C) |