Learn More
Potassium hydroxide concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M KOH (0.1N), Honeywell Fluka™
237.82 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 Ea.
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium hydroxide concentrate |
Nota nome | For 1L standard solution, 0.1 M KOH (0.1N) |
Punti di ebollizione | >100°C |
CAS min. % | ≥80.0000%, ≥10.0000% |
CAS max % | <90.0000%, <20.0000% |
Formula lineare | KOH |
Numero UN | UN1814 |
Densità | 1.140 g/cm3 |
Quantità | 6 x 1 Ea. |
Peso formulazione | 56.11 |