Learn More
Potassium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N), (In Ethanol), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
31.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
29.21 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
39.58 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
29.21 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
39.58 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Specifica
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
Forma fisica | Liquido |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium hydroxide solution 0.1M (0.1N) in alcohol volumetric analysis Standard Volumetric Solution
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Potassiumhydroxide