Learn More
Potassium hydroxide solution, Volumetric, 0.1 M KOH in ethanol (0.1N), Honeywell Fluka™
311.23 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Descrizione
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium hydroxide solution |
Nota nome | Volumetric, 0.1 M KOH in ethanol (0.1N) |
CAS min. % | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
CAS max % | <90.0000%, <20.0000% |
CAS | 7732-18-5, 108-88-3, 1310-58-3 |
Formula lineare | KOH |
Concentrazione | 0.1 M KOH in ethanol (0.1N) |
Sinonimo | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
Quantità | 6 x 1 L |
Punto d'infiammabilità | 14°C |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium hydroxide solution
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol; ethyl alcohol, Toluene, potassium hydroxide; caustic potash, hydrazine