Learn More
Potassium hydroxide solution, Volumetric, 1 M KOH in ethanol (1N), Honeywell Fluka™
360.65 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Descrizione
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium hydroxide solution |
Nota nome | Volumetric, 1 M KOH in ethanol (1N) |
Punti di ebollizione | 78°C |
Formula lineare | Ba(OH)2 |
Concentrazione | 1 M KOH in ethanol (1N) |
Numero UN | UN2924 |
Densità | 0.88 g/cm3 |
Quantità | 6 x 1 L |
Punto d'infiammabilità | 11°C |
Grado | Volumetric |