Learn More
Potassium Hydroxide, Technical, ≥85%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
- Variation in color and physical form is possible
Specifica
pH | 14 at 20°C |
Colore | White |
Punti di ebollizione | 1327°C |
Punto di fusione | 360°C |
Densità | 2.04 g/cu.cm |
Quantità | 5 kg |
Percent Purity | ≥85% |
Grado | Technical |
Imballaggio | Poly Bottle |
Pressione del vapore | 1mmHg (719°C) |