Learn More
Potassium Nitrate Electrolyte Solution, SI Analytics™
Codice prodotto. 11974709 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 11974709
Marca: SI Analytics 285138349
SI Analytics™ Potassium Nitrate Electrolyte Solution is used in the application and preparation of electrolyte solutions.
  • Mixture, consisting of the following components: Water, potassium nitrate, potassium chloride
  • Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system
  • Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
  • Protective gloves recommended for frequent or long-term skin contact
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7757-79-1
Punto di fusione −6°C
Punti di ebollizione 104°C
Colore Colorless
Densità 1.12g/cm3
Concentrazione 0.001 M
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Tipo di soluzione Potassium Nitrate
Formulazione 2 mol/l KNO3 + 0.001 mol/l KCl solution
Formula molecolare KNO3
Odore Odorless
Numero MDL MFCD00011409
Pressione del vapore 23hPa
Informazioni di solubilità Fully misible in water
InChI Key FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name potassium nitrate
Molecular Weight (g/mol) 101.10