Learn More
Potassium permanganate, low in mercury, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 036675.36
Quantità 500g
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11304197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.50€
    74.80€ / 500g
    Risparmia 0.70€
    0.93% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
7722-64-7
158.032
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
516875
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
KMnO4
MFCD00011364
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
potassium;permanganate
Specifica
Potassium permanganate
7722-64-7
99% min.
MFCD00011364
Soluble in water.
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
158.032
158.03
Light sensitive
2.7 g/cm3 at 20°C
For analysis ACS
500g
KMnO4
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium;permanganate
516875
ACS
Crystalline
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti