Learn More
Potassium permanganate, low in mercury, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
44.39€ - 262.99€
Identificatori chimici
| CAS | 7722-64-7 |
|---|---|
| Formula molecolare | KMnO4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.032 |
| Numero MDL | MFCD00011364 |
| InChI Key | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| Sinonimo | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| PubChem CID | 516875 |
| IUPAC Name | potassium;permanganate |
| SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
11324197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036675.22 |
100g |
44.80€ 44.39€ / 100g Risparmia 0.41€ 0.92% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
11304197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036675.36 |
500g |
75.50€ 74.80€ / 500g Risparmia 0.70€ 0.93% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
11314197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036675.A4 |
2.5kg |
266.00€ 262.99€ / 2.50kg Risparmia 3.01€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| KMnO4 | |
| MFCD00011364 | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| potassium;permanganate |
Specifica
| Potassium permanganate | |
| 7722-64-7 | |
| KMnO4 | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
| potassium;permanganate | |
| 516875 | |
| ACS | |
| Crystalline |
| For analysis ACS | |
| 99% min. | |
| MFCD00011364 | |
| Soluble in water. | |
| [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
| 158.032 | |
| 158.03 | |
| Light sensitive | |
| 2.7 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H272-H302-H314-H335-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1; Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-760-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SD6475000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures