Learn More
Potassium Standard, 1000mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
250mL
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
- Potassium Standard
- Made with ASTM Type I Water
- 1,000 μg/mL concentration
- 250 mL volume
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Standard |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Certificato di analisi | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
| Tecnica | AA, ICP |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Quantità | 250 mL |
| Grado | Assurance |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1000
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid