Learn More
Potassium Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical J/8300/05
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Codice prodotto. 10244580
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
100mL, HDPE plastic bottle
Specifica
Specifica
Colorless
Liquid
11409
1
100 mL
HDPE plastic bottle
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti